2-Iodo-3,3,3-trifluoropropène
010325-1G 010325-5G
FLUO010325-1GEA 0 EUR InStock
FLUO010325-1G FLUO010325-5G
2-Iodo-3,3,3-trifluoropropène
2-Iodo-3,3,3-trifluoropropène
Formule: C₃H₂F₃I
Numéro MDL: MFCD02183571
Numéro CAS: 107070-09-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité