4-Fluorobenzamidoxime
Synonyms: (Z)-4-Fluoro-N'-hydroxybenzimidamide
010711-1G 010711-10G 010711-25G 010711-5G
FLUO010711-1GEA 0 EUR InStock
FLUO010711-1G FLUO010711-10G FLUO010711-25G FLUO010711-5G
4-Fluorobenzamidoxime
4-Fluorobenzamidoxime
Formule: C₇H₇FN₂O
MW: 154,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD00216571
Numéro CAS: 69113-32-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité