4-Methyl-2-thiopheneboronic acid
Synonyms: (4-Methylthiophen-2-yl)boronic acid, 4-Methylthiophene-2-boronic acid
011050-5G 011050-1G
FLUO011050-5GEA 0 EUR InStock
FLUO011050-5G FLUO011050-1G
4-Methyl-2-thiopheneboronic acid
4-Methyl-2-thiopheneboronic acid
Formule: C₅H₇BO₂S
MW: 141,99 g/mol
Numéro MDL: MFCD01319040
Numéro CAS: 162607-15-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité