Acide 2,4-diméthylbenzoïque 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A10589.09 A10589.18
A10589.09EA 45.5 EUR InStock
A10589.09 A10589.18
Acide 2,4-diméthylbenzoïque 97%
Acide 2,4-diméthylbenzoïque
Purity: 98%
CAS No.: 611-01-8
Molecular Formula: C9H10O2
Formula Weight: 150.18
Flash Point: 154°(309°F)
Odour: Odourless
Boiling Point: 267°/727mm
Beilstein Reference: 971589
MDL No.: MFCD00002480
Formule: C₉H₁₀O₂
Point d'ébullition: 267 °C (727 mmHg)
Point de fusion: 124…126 °C
Point d'éclair: 154 °C (309 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002480
Numéro CAS: 611-01-8
EINECS: 210-246-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité