Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Bromophénéthylamine

Synonyms: 2-(4-Bromophenyl)ethylamine

013456-1G 013456-5G
FLUO013456-1GEA 0 EUR InStock
FLUO013456-1G FLUO013456-5G
4-Bromophénéthylamine
4-Bromophénéthylamine


Formule: C₈H₁₀BrN
MW: 200,08 g/mol
Numéro MDL: MFCD00008189
Numéro CAS: 73918-56-6
EINECS: 277-636-2
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité