3-Methylthiophene-2-carbonyl chloride
FL14753.1 014753-5G 014753-25G
CHMPFL14753.1EA 0 EUR InStock
CHMPFL14753.1 FLUO014753-5G FLUO014753-25G
3-Methylthiophene-2-carbonyl chloride
3-Methylthiophene-2-carbonyl chloride
Formule: C₆H₅ClOS
MW: 160,62 g/mol
Numéro MDL: MFCD00130091
Numéro CAS: 61341-26-2
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité