4-(Trifluoromethyl)benzamidoxime
CFF239.10 017291-1G 017291-25G 017291-5G
CHMPCFF239.10EA 0 EUR InStock
CHMPCFF239.10 FLUO017291-1G FLUO017291-25G FLUO017291-5G
4-(Trifluoromethyl)benzamidoxime
4-(Trifluoromethyl)benzamidoxime
Formule: C₈H₇F₃N₂O
MW: 204,15 g/mol
Numéro MDL: MFCD00053042
Numéro CAS: 22179-86-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité