3-(Trifluoromethyl)benzamidoxime
Synonyms: N'-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)-benzenecarboximidamide, N-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzimidamide
CFF256.10 CFF256.50 017306-10G 017306-25G
CHMPCFF256.10EA 0 EUR InStock
CHMPCFF256.10 CHMPCFF256.50 FLUO017306-10G FLUO017306-25G
3-(Trifluoromethyl)benzamidoxime
3-(Trifluoromethyl)benzamidoxime
Formule: C₈H₇F₃N₂O
MW: 204,15 g/mol
Numéro MDL: MFCD02647312
Numéro CAS: 40067-80-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité