4-Methylbenzamidoxime
Synonyms: N-Hydroxy-4-methylbenzimidamide
CFF269.5 CFF269.25 017316-5G 017316-10G
CHMPCFF269.5EA 0 EUR InStock
CHMPCFF269.5 CHMPCFF269.25 FLUO017316-5G FLUO017316-10G
4-Methylbenzamidoxime
4-Methylbenzamidoxime
Formule: C₈H₁₀N₂O
MW: 150,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD00019952
Numéro CAS: 19227-13-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité