3-Chlorothiophene-2-carbonyl chloride
CFF382.5 CFF382.10 CFF382.25 017408-5G 017408-25G 017408-1G
CHMPCFF382.5EA 0 EUR InStock
CHMPCFF382.5 CHMPCFF382.10 CHMPCFF382.25 FLUO017408-5G FLUO017408-25G FLUO017408-1G
3-Chlorothiophene-2-carbonyl chloride
3-Chlorothiophene-2-carbonyl chloride
Formule: C₅H₂Cl₂OS
Numéro MDL: MFCD00068137
Numéro CAS: 86427-02-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité