1-Isopropyl-2-thiourée
Synonyms: N-Isopropylthiourea, 1-Isopropylthiourea
018760-25G 018760-5G
FLUO018760-25GEA 0 EUR InStock
FLUO018760-25G FLUO018760-5G
1-Isopropyl-2-thiourée
1-Isopropyl-2-thiourée
Formule: C₄H₁₀N₂S
MW: 118,2 g/mol
Numéro MDL: MFCD00041375
Numéro CAS: 1719-76-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité