4-Bromothiophène-2-carbaldéhyde
Synonyms: 4-Bromo-2-thiophenecarboxaldehyde, 4-Bromothiophene-2-carboxaldehyde
019228-10G 019228-25G
FLUO019228-10GEA 0 EUR InStock
FLUO019228-10G FLUO019228-25G
4-Bromothiophène-2-carbaldéhyde
4-Bromothiophène-2-carbaldéhyde
Formule: C₅H₃BrOS
MW: 191,05 g/mol
Numéro MDL: MFCD00005431
Numéro CAS: 18791-75-8
EINECS: 242-577-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité