4-Bromobenzamidoxime
Synonyms: 4-Bromo-N-hydroxybenzimidamide
021899-5G 021899-25G
FLUO021899-5GEA 0 EUR InStock
FLUO021899-5G FLUO021899-25G
4-Bromobenzamidoxime
4-Bromobenzamidoxime
Formule: C₇H₇BrN₂O
MW: 215,05 g/mol
Numéro MDL: MFCD00019951
Numéro CAS: 19227-14-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité