Lidocaine ≥99.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
L0156-25G L0156-500G L0156-100G
TCIAL0156-25GEA 56.1 EUR InStock
TCIAL0156-25G TCIAL0156-500G TCIAL0156-100G
Lidocaine ≥99.0% (par HPLC, analyse par titration)
Lidocaine
Formule: C₁₄H₂₂N₂O
Point d'ébullition: 182°C
Numéro MDL: MFCD00026733
Numéro CAS: 137-58-6
EINECS: 205-302-8
Merck Index: 14,05482
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e0d86ad5c057bb82881fa68cad9cc0a023427b1a&vid=e0d86ad5c057bb82881fa68cad9cc0a023427b1a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Melting point 66.0 to 70.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité