Farnesol (mélange d'isomères), liquide clair et incolore
Fournisseur: MP Biomedicals
Attention
Synonyms: Farnesol2,6,10-Dodecatrien-1-ol, 3,7,11-trimethyl-, (2Z,6Z)-TRANS,TRANS-3,7,11-TRIMETHYL-2,6,10-DODECATRIEN-1-OL
ICNA0210168080EA 188.4 EUR InStock
ICNA0210168080 ICNA0210168005 ICNA0210168025
Farnesol (mélange d'isomères), liquide clair et incolore
Farnesol (mélange d'isomères)
Farnesol is a polyprenyl alcohol found in plant essential oils. It is an inducer of apoptosis in cell cultures.
Formule: C₁₅H₂₆O
MW: 222,37 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00002918
Numéro CAS: 4602-84-0
ONU: 3082
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity Test Passes
FTIR Conforms to Standard
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité