Acide 2,5-diméthylbenzoïque 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
160330100 160330500
ACRO160330100EA 55.4 EUR InStock
ACRO160330100 ACRO160330500
Acide 2,5-diméthylbenzoïque 98%
Acide 2,5-diméthylbenzoïque
Formule: C₉H₁₀O₂
MW: 150,18 g/mol
Point d'ébullition: 268 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 131…135 °C
Densité: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002482
Numéro CAS: 610-72-0
EINECS: 210-235-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 131 to 135 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité