Nitrite de isopentyle (mélange d'isomères) stabilisé, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
Stabilization: stabilisé avec carbonate de potassium
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
1.01245.0250EA 276 EUR InStock
1.01245.9999 1.01245.0250 1.01245.2500
Nitrite de isopentyle (mélange d'isomères) stabilisé, Sigma-Aldrich®
Nitrite de isopentyle (mélange d'isomères)
Formule: C₅H₁₁NO₂
MW: 117,15 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002057
Numéro CAS: 110-46-3
ONU: 1113
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) practically insoluble
Molar Mass 117.15 g/mol
Boiling Point 97 - 99 °C (1013 hPa)
Flash Point -18 °C
Density 0.872 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 208 °C
Synonyms iso-Amyl nitrite, iso-Pentyl nitrite, Nitrous acid isoamyl ester
Hill Formula C5H11NO2
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité