N-Oxyde de N-méthylmorpholine 50% en solution aqueuse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14779.0250 8.14779.1000
8.14779.0250EA 46.8 EUR InStock
8.14779.0250 8.14779.1000
N-Oxyde de N-méthylmorpholine 50% en solution aqueuse, Sigma-Aldrich®
N-Oxyde de N-méthylmorpholine
Formule: C₅H₁₁NO₂
Numéro MDL: MFCD00005947
Numéro CAS: 7529-22-8
EINECS: 231-391-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) miscible
Melting Point -70 °C
Boiling Point 100 °C
Density 1.14 g/cm3 (20 °C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité