Morpholine-4-carbaldehyde, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Attention
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18582.0100 8.18582.0500
8.18582.0100EA 35.6 EUR InStock
8.18582.0100 8.18582.0500
Morpholine-4-carbaldehyde, Sigma-Aldrich®
Morpholine-4-carbaldehyde
Formule: C₅H₉NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006170
Numéro CAS: 4394-85-8
EINECS: 224-518-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 23 °C
Molar Mass 115.13 g/mol
Boiling Point 240 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1 hPa (50 °C)
Flash Point 118 °C DIN 51758
Refractive Index 1.484 (25 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.2 - 8.2 %(V)
Density 1.15 g/cm3 (25 °C)
pH 10 (250 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 345 °C DIN 51794
Synonyms 4-Morpholinecarboxaldehyde
Hill Formula C5H9NO2
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité