Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Benzo[b]thiophène, Sigma-Aldrich®

Fournisseur: Merck

Attention

M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200

8.41538.0010EA 62.5 EUR InStock
8.41538.0010
Benzo[b]thiophène, Sigma-Aldrich®
Benzo[b]thiophène


Formule: C₈H₆S
MW: 134,2 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005864
Numéro CAS: 95-15-8
ONU: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 0.13 g/l (25 °C)
Melting Point 28 - 32 °C
Molar Mass 134.19 g/mol
Boiling Point 222 °C
Vapor Pressure 1.33 hPa (20 °C)
Flash Point 91 °C
Density 1.15 g/cm3
Ignition Point 510 °C


 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité