Perfluorodécahydronaphtalène (mélange d'isomères cis et trans)
Fournisseur: Molekula
Synonyms: Perfluorodecaline
MOLE50547934-100GEA 0 EUR InStock
MOLE50547934-100G
Perfluorodécahydronaphtalène (mélange d'isomères cis et trans)
Perfluorodécahydronaphtalène
Formule: C₁₀F₁₈
MW: 462,08 g/mol
Numéro MDL: MFCD00010626
Numéro CAS: 306-94-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité