Chlorure de 2-chloroéthylammonium
Fournisseur: Molekula
MOLE13713550-500GEA 0 EUR InStock
MOLE13713550-500G
Chlorure de 2-chloroéthylammonium
Chlorure de 2-chloroéthylammonium
Formule: C₂H₇Cl₂N
MW: 115,99 g/mol
Numéro MDL: MFCD00012887
Numéro CAS: 870-24-6
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité