(1S,2R)-(+)-2-Amino-1,2-diphenylethanol
Fournisseur: Molekula
MOLE72095716-5GEA 0 EUR InStock
MOLE72095716-5G
(1S,2R)-(+)-2-Amino-1,2-diphenylethanol
(1S,2R)-(+)-2-Amino-1,2-diphenylethanol
Formule: C₁₄H₁₅NO
MW: 213,28 g/mol
Numéro MDL: MFCD00074959
Numéro CAS: 23364-44-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité