3-Méthoxyphénéthylamine
Fournisseur: Molekula
MOLE15891434-5GEA 0 EUR InStock
MOLE15891434-5G
3-Méthoxyphénéthylamine
3-Méthoxyphénéthylamine
Formule: C₉H₁₃NO
MW: 151,21 g/mol
Numéro MDL: MFCD00008187
Numéro CAS: 2039-67-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité