(1R,2S)-(-)-2-Amino-1,2-diphenylethanol
Fournisseur: Molekula
MOLE62517904-5GEA 0 EUR InStock
MOLE62517904-5G
(1R,2S)-(-)-2-Amino-1,2-diphenylethanol
(1R,2S)-(-)-2-Amino-1,2-diphenylethanol
Formule: C₁₄H₁₅NO
MW: 213,28 g/mol
Numéro MDL: MFCD00074960
Numéro CAS: 23190-16-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité