Acide (4-(méthylthio)phényl)métaborique
Fournisseur: Molekula
MOLEM37001741EA 0 EUR InStock
MOLEM37001741
Acide (4-(méthylthio)phényl)métaborique
Acide (4-(méthylthio)phényl)métaborique
Formule: C₇H₉BO₂S
MW: 168,02 g/mol
Numéro MDL: MFCD00093410
Numéro CAS: 98546-51-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité