L(+)-Citrulline
Fournisseur: Molekula
MOLEM41346550EA 0 EUR InStock
MOLEM41346550
L(+)-Citrulline
L(+)-Citrulline
Formule: C₆H₁₃N₃O₃
MW: 175,19 g/mol
Numéro CAS: 372-75-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité