Hydrogénosulfate de tétraméthylammonium
Fournisseur: Molekula
MOLE27719041EA 0 EUR InStock
MOLE27719041
Hydrogénosulfate de tétraméthylammonium
Hydrogénosulfate de tétraméthylammonium
Formule: C₄H₁₃NO₄S
MW: 171,22 g/mol
Numéro MDL: MFCD00036149
Numéro CAS: 80526-82-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité