Salicylaldéhyde-oxime
Fournisseur: Molekula
MOLEM64864178EA 0 EUR InStock
MOLEM64864178
Salicylaldéhyde-oxime
Salicylaldéhyde-oxime
Formule: C₇H₇NO₂
MW: 137,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD00002120
Numéro CAS: 94-67-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité