Hydrogéno-(S)-pyrrolidine-1,2-dicarboxylate de 1-(tert-butyle)
Fournisseur: Novabiochem (Merck biosciences)
8.53003.0100 8.53003.0025
04-12-0010-100EA 92.4 EUR InStock
04-12-0010-100 04-12-0010-25
Hydrogéno-(S)-pyrrolidine-1,2-dicarboxylate de 1-(tert-butyle)
Hydrogéno-(S)-pyrrolidine-1,2-dicarboxylate de 1-(tert-butyle)
Formule: C₁₀H₁₇NO₄
Numéro MDL: MFCD00037324
Numéro CAS: 15761-39-4
EINECS: 239-848-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité