(R)-Hydrogénopyrrolidine-1,2-dicarboxylate de 1-(9H-fluorène-9-ylméthyle)
Fournisseur: Novabiochem (Merck biosciences)
8.52149.0025 8.52149.0005
04-13-1031-25EA 223 EUR InStock
04-13-1031-25 04-13-1031-5
(R)-Hydrogénopyrrolidine-1,2-dicarboxylate de 1-(9H-fluorène-9-ylméthyle)
(R)-Hydrogénopyrrolidine-1,2-dicarboxylate de 1-(9H-fluorène-9-ylméthyle)
Formule: C₂₀H₁₉NO₄
MW: 337,38 g/mol
Numéro MDL: MFCD00077067
Numéro CAS: 101555-62-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité