Urée, Pierce™
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Carbamide
PIER29700EA 54.75 EUR InStock
PIER29700
Urée, Pierce™
Urée
Thermo Scientific Pierce Urea is ≥99% pure, crystalline urea, a protein denaturant with low UV absorptivity. In addition to increasing solubility of hydrophobic molecules, urea is a general protein denaturant, unfolding proteins and altering their three-dimensional structures.
  • Related applications: Protein Labeling & Crosslinking
Formule: NH₂CONH₂
MW: 60,06 g/mol
Point d'ébullition: 197 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 132,7 °C
Densité: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00008022
Numéro CAS: 57-13-6
Merck Index: 12,10005
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/70/46/2297046.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité