Bromure de benzyldodécyldiméthylammonium
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
PROOFPC0141EA 304 EUR InStock
PROOFPC0141
Bromure de benzyldodécyldiméthylammonium
Bromure de benzyldodécyldiméthylammonium
Formule: C₂₁H₃₈BrN
MW: 384,44 g/mol
Numéro MDL: MFCD00011768
Numéro CAS: 7281-04-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité