Chlorure de benzylhexadécyldiméthylammonium
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
PROOMM0224.03EA 2650 EUR InStock
PROOMM0224.03
Chlorure de benzylhexadécyldiméthylammonium
Chlorure de benzylhexadécyldiméthylammonium
Formule: C₂₅H₄₆ClN
MW: 396,10 g/mol
Numéro MDL: MFCD00011625
Numéro CAS: 122-18-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité