Lidocaine
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
PROOICRS0337EA 335 EUR InStock
PROOICRS0337
Lidocaine
Lidocaine
Formule: C₁₄H₂₂N₂O
Numéro MDL: MFCD00026733
Numéro CAS: 137-58-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité