3-(p-Anilinophénylazo)benzenesulfonate de sodium, Supelco®
Fournisseur: Merck
Synonyms: Acid Yellow 363-(4-Anilinophenylazo)benzenesulfonic acid sodium salt
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
44426-100MGEA 252 EUR InStock
44426-100MG
3-(p-Anilinophénylazo)benzenesulfonate de sodium, Supelco®
3-(p-Anilinophénylazo)benzenesulfonate de sodium
Formule: C₁₈H₁₄N₃NaO₃S
MW: 375,38 g/mol
Numéro MDL: MFCD00007486
Numéro CAS: 587-98-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité