Réactif Indole selon Kovac, Millipore®
Fournisseur: Merck
SIAL67309-100ML-FEA 36.9 EUR InStock
SIAL67309-100ML-F
Réactif Indole selon Kovac, Millipore®
Réactif Indole selon Kovac
Formule: (CH₃)₂NC₆H₄CHO
MW: 149,19 g/mol
Point d'ébullition: 176…177 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 72 °C
Densité: 1,0254 g/cm³ (99.9 °C)
Point d'éclair: >100 °C
Numéro MDL: MFCD00003381
Numéro CAS: 100-10-7
Merck Index: 13,03257
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/62/54/746254.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité