Tétrahexylammonium hydrogénosulfate, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
87299-25G-F 87299-5G-F
87299-25G-FEA 828 EUR InStock
87299-25G-F 87299-5G-F
Tétrahexylammonium hydrogénosulfate, Supelco®
Tétrahexylammonium hydrogénosulfate
Formule: C₂₄H₅₃NO₄S
Numéro MDL: MFCD00037675
Numéro CAS: 32503-34-7
EINECS: 251-069-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e34d4223ffefe1be4ddaf8d87e9efe8b42f85777&vid=60e233cf860a77808d1b0dc36b768c1e5c2f5f87&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité