Hydrogénosulfate de tétraméthylammonium, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
87724-10G-F 87724-50G-F
87724-10G-FEA 160 EUR InStock
87724-10G-F 87724-50G-F
Hydrogénosulfate de tétraméthylammonium, Supelco®
Hydrogénosulfate de tétraméthylammonium
Formule: C₄H₁₃NO₄S
MW: 171,22 g/mol
Numéro MDL: MFCD00036149
Numéro CAS: 80526-82-5
EINECS: 279-490-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4651ae55de3053434799889a9abbcd8f4784d91d&vid=e48768f22880db16368900698207f25ca9c6cb9e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité