Acide 2-aminobenzenesulfonique ≥99.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAA0266-100GEA 58.3 EUR InStock
TCIAA0266-100G TCIAA0266-25G
Acide 2-aminobenzenesulfonique ≥99.0% (par HPLC, analyse par titration)
Acide 2-aminobenzenesulfonique
Formule: C₆H₇NO₃S
MW: 173,19 g/mol
Numéro MDL: MFCD00007705
Numéro CAS: 88-21-1
Merck Index: 14,06882
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/76/91/28927691.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Solubility in hot Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité