3-Aminobenzylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
A1431-25G A1431.0005 A1431-5G
TCIAA1431-25GEA 97.9 EUR InStock
TCIAA1431-25G TCIAA1431.0005 TCIAA1431-5G
3-Aminobenzylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
3-Aminobenzylamine
Formule: C₇H₁₀N₂
MW: 122,17 g/mol
Point d'ébullition: 134°C
Numéro MDL: MFCD00078355
Numéro CAS: 4403-70-7
EINECS: 412-230-2
ONU: 3259
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e7b7d3ffd56fbf1f981dae37285e756bbf2cbf59&vid=e7b7d3ffd56fbf1f981dae37285e756bbf2cbf59&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 42.0 to 46.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité