Chlorure de benzylhexadécyldiméthylammonium ≥97.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
B0237-25G B0237-500G
TCIAB0237-25GEA 44 EUR InStock
TCIAB0237-25G TCIAB0237-500G
Chlorure de benzylhexadécyldiméthylammonium ≥97.0% (par HPLC)
Chlorure de benzylhexadécyldiméthylammonium
Formule: C₂₅H₄₆ClN
Numéro MDL: MFCD00011625
Numéro CAS: 122-18-9
EINECS: 204-526-3
Merck Index: 14,02017
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8348a129b257d87e0d6ba485db95e39de2e44b8e&vid=e185b133dbff435a1610fb4b384e02e2dfae8577&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (TPBNa Method) min. 95.0% (calcd.on anh.substance)
Solubility in hot Water almost transparency
Water max. 7.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité