4-Méthoxybutane-1-ol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
B2402-25G B2402-5G
TCIAB2402-25GEA 215 EUR InStock
TCIAB2402-25G TCIAB2402-5G
4-Méthoxybutane-1-ol ≥98.0% (par GC)
4-Méthoxybutane-1-ol
Formule: C₅H₁₂O₂
Point d'ébullition: 66°C
Numéro MDL: MFCD00040437
Numéro CAS: 111-32-0
EINECS: 203-858-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c581378d9b30c5031ec38218e92338a9e49dab4b&vid=c581378d9b30c5031ec38218e92338a9e49dab4b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité