4-Isopropoxyaniline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
I0399-25G I0399-5G I0399-100G
TCIAI0399-25GEA 130 EUR InStock
TCIAI0399-25G TCIAI0399-5G TCIAI0399-100G
4-Isopropoxyaniline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-Isopropoxyaniline
Formule: C₉H₁₃NO
Point d'ébullition: 95°C
Numéro MDL: MFCD00059188
Numéro CAS: 7664-66-6
EINECS: 231-636-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3dc4ecf59627cba8d21a59f232cf0935086f15ef&vid=3dc4ecf59627cba8d21a59f232cf0935086f15ef&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité