Bromure de 4-nitrophénéthyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-(4-Nitrophenyl)-1-bromoethane, 1-(2-Bromoethyl)-4-nitrobenzene
N0591-25G N0591-100G
TCIAN0591-25GEA 83.6 EUR InStock
TCIAN0591-25G TCIAN0591-100G
Bromure de 4-nitrophénéthyle ≥98.0% (par GC)
Bromure de 4-nitrophénéthyle
Formule: C₈H₈BrNO₂
MW: 230,06 g/mol
Numéro MDL: MFCD00007386
Numéro CAS: 5339-26-4
EINECS: 226-271-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7d39e6ea864d9b9585175a5d39f4b686140c2aba&vid=7d39e6ea864d9b9585175a5d39f4b686140c2aba&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 67.0 to 70.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité