Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide chlorhydrique 4 mol/l (4 N)

Fournisseur: MARKET SOURCE PART PROCESS

MSPP80011981.1000EA 26.2 EUR InStock
MSPP80011981.1000
Acide chlorhydrique 4 mol/l (4 N)
Acide chlorhydrique


Formule: HCl
MW: 36,46 g/mol
Densité: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00011324
Numéro CAS: 7647-01-0
ONU: 1789
ADR: 8,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité