2,4,5,6-Tétrachloro-m-xylène
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC17382500EA 173 EUR InStock
EHERC17382500
2,4,5,6-Tétrachloro-m-xylène
2,4,5,6-Tétrachloro-m-xylène
Formule: C₈H₆Cl₄
MW: 243,95 g/mol
Point d'ébullition: 272 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 115 °C
Densité: 1,703 g/cm³ (25 °C)
Numéro CAS: 877-09-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité