2,5-Dichloro-p-xylène ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B21344.14 B21344.22
B21344.14EA 65.3 EUR InStock
B21344.14 B21344.22
2,5-Dichloro-p-xylène ≥98%
2,5-Dichloro-p-xylène
Purity: 98%
CAS No.: 1124-05-6
Molecular Formula: C8H8Cl2
Formula Weight: 175.06
Melting Point: 68-70°
Boiling Point: 221-223°
MDL No.: MFCD00000610
Formule: C₈H₈Cl₂
MW: 175,06 g/mol
Point d'ébullition: 221…223 °C
Point de fusion: 68…70 °C
Densité: 1.39 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000610
Numéro CAS: 1124-05-6
EINECS: 214-387-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité