α-Chloro-m-xylène 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 1-(Chloromethyl)-3-methylbenzene, 3-Methylbenzyl chloride
110160250 110161000
ACRO110160250EA 41.4 EUR InStock
ACRO110160250 ACRO110161000
α-Chloro-m-xylène 98%
α-Chloro-m-xylène
Formule: C₈H₉Cl
MW: 140,61 g/mol
Point d'ébullition: 196 °C (1013 hPa)
Densité: 1.064 g/cm³
Point d'éclair: 75 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000909
Numéro CAS: 620-19-9
EINECS: 210-628-9
ONU: 3265
ADR: 8,II
Merck Index: 12,10224
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5335 to 1.5365 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité