α-Chloro-m-xylène ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 1-(Chloromethyl)-3-methylbenzene, 3-Methylbenzyl chloride
A10784.14 A10784.22 A10784.36
A10784.14EA 33.7 EUR InStock
A10784.14 A10784.22 A10784.36
α-Chloro-m-xylène ≥98%
α-Chloro-m-xylène
Purity: 98%
CAS No.: 620-19-9
Molecular Formula: C8H9Cl
Formula Weight: 140.61
Flash Point: 75°(167°F)
Refractive Index: 1.5350
Odour: Pungent
Boiling Point: 195-196°
Beilstein Reference: 2040357
Merck Reference: 14,10091
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000909
Formule: C₈H₉Cl
MW: 140,61 g/mol
Point d'ébullition: 195…196 °C
Densité: 1.066
Point d'éclair: 75 °C (167 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000909
Numéro CAS: 620-19-9
EINECS: 210-628-9
ONU: 3265
ADR: 8,II
Merck Index: 14,10091
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité